missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTH Monoclonal Antibody (02)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16304294
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16304294 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16304294

Marca: Invitrogen™ MA530797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human PTH/PTH1/Parathyroid Hormone.

This gene encodes a member of the parathyroid family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a protein that binds to the parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor and regulates blood calcium and phosphate levels. Excess production of the encoded protein, known as hyperparathyroidism, can result in hypercalcemia and kidney stones. On the other hand, defective processing of the encoded protein may lead to hypoparathyroidism, which can result in hypocalcemia and numbness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTH
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica PTH
N.º de referencia del gen P01270
Alias de gen hypothalamic parathyroid hormone; parathormone; Parathyrin; parathyroid hormone; parathyroid hormone 1; preproparathyroid hormone; prepro-PTH; PTH; PTH-(1-84); Pth1; Pthp; Pthr1
Símbolos de los genes PTH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human PTH/PTH1/Parathyroid Hormone Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.