missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGS1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F12G7, Proteintech

Código de producto. 16899925 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16899925 150 μL 150 microlitros
16809935 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16899925

Marca: Proteintech 673461IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PTGS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PTGS1. This antibody recognizes human antigen. The PTGS1 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno PTGS1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F12G7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5742
Especies diana Human
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.