missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTGES Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15352801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15352801 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15352801

Marca: Invitrogen™ PA534126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Elephant, Rabbit, Pig (100%) Hamster, Bovine (94%).

PTGES is a glutathione-dependent prostaglandin E synthase. The expression of this gene has been shown to be induced by proinflammatory cytokine interleukin 1 beta (IL1B). Its expression can also be induced by tumor suppressor protein TP53, and may be involved in TP53 induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGES
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica PTGES
N.º de referencia del gen O14684, Q9JM51
Alias de gen 2410099E23Rik; D2Ertd369e; glutathione S-transferase 1-like 1; MGST1L1; MGST1-L1; MGST1-like 1; MGST-IV; Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1; microsomal prostaglandin E synthase 1; microsomal prostaglandin E synthase-1; MPGES; MPGES1; mPGES-1; p53-induced apoptosis protein 12; p53-induced gene 12 protein; Pges; PIG12; PP102; PP1294; Prostaglandin E synthase; PTGES; TP53I12; tumor protein p53 inducible protein 12
Símbolos de los genes PTGES
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from N-Terminus of human PTGES.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100342171, 59103, 64292, 654407, 9536
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit, Monkey, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.