missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PTGER4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15362551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15362551 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15362551

Marca: Invitrogen™ PA534125

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Chimpanzee, Gorilla, Marmoset (93%) Gibbon, Monkey (86%).

The protein encoded by this gene is a member of the G-protein coupled receptor family. This protein is one of four receptors identified for prostaglandin E2. This receptor can activate T-cell factor signaling. It has been shown to mediate PGE2 induced expression of early growth response 1, regulate the level and stability of cyclooxygenase-2 mRNA, and lead to the phosphorylation of glycogen synthase kinase-3. Knockout studies in mice suggest that this receptor may be involved in the neonatal adaptation of circulatory system, osteoporosis, as well as initiation of skin immune responses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGER4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica PTGER4
N.º de referencia del gen P35408
Alias de gen EP1; EP4; EP4R; MGC126583; PGE receptor EP4 subtype; PGE receptor, EP4 subtype; PGE2 receptor EP4 subtype; prostaglandin E receptor 4; prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4); prostaglandin E2 receptor EP4 subtype; prostaglandin E2 receptor type 4; prostanoid EP4 receptor; Ptger; PTGER2; Ptger4; Ptgerep4
Símbolos de los genes PTGER4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 14 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human PTGER4 / EP4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.