missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGER3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16813255 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16813255 150 μL 150 microlitros
16823255 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16813255

Marca: Proteintech 247611AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Receptor for prostaglandin E2 (PGE2); the EP3 receptor may be involved in inhibition of gastric acid secretion, modulation of neurotransmitter release in central and peripheral neurons, inhibition of sodium and water reabsorption in kidney tubulus and contraction in uterine smooth muscle. The activity of this receptor can couple to both the inhibition of adenylate cyclase mediated by G-I proteins, and to an elevation of intracellular calcium. The various isoforms have identical ligand binding properties but can interact with different second messenger systems.

Especificaciones

Antígeno PTGER3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PTGER3
N.º de referencia del gen P30557, P43115
Alias de gen EP3, EP3 I, EP3 II, EP3 III, EP3 IV, EP3e, PGE receptor EP3 subtype, PGE2 R, PGE2 receptor EP3 subtype, Prostanoid EP3 receptor, PTGER3
Símbolos de los genes PTGER3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PTGER3 Fusion Protein Ag21542
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19218, 5733
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.