missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTGER2 (extracellular) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15964195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15964195 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15964195

Marca: Invitrogen PA577693

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.

This gene encodes a receptor for prostaglandin E2, a metabolite of arachidonic acid which has different biologic activities in a wide range of tissues. Mutations in this gene are associated with aspirin-induced susceptibility to asthma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PTGER2 (extracellular)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica PTGER2
N.º de referencia del gen P43116, Q62053, Q62928
Alias de gen Prostanoid EP2 Receptor, PTGER2
Símbolos de los genes PTGER2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide (C)DETSSRKEKWDLR, corresponding to amino acid residues 287-299 of rat prostanoid EP2 receptor
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19217, 5732, 81752
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.