Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo o para centrifuga de 11-12 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Forma | Aleta |