Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras con aletas de PTFE
Código de producto. 16235781 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5,5mm
8 mm
10 mm
13 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo o para centrifuga de 11-12 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 14-15 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 6-7 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 9-10 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Altura (métrico):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) unitSize
16235781 5,5mm Tubos de ensayo o para centrifuga de 6-7 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& 9 mm paquete de 10
16225781 8 mm Tubos de ensayo o para centrifuga de 9-10 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& 11 mm paquete de 10
16255781 13 mm Tubos de ensayo o para centrifuga de 14-15 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& 10 mm paquete de 10
16265781 13 mm Tubos de ensayo o para centrifuga de 14-15 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& 20 mm paquete de 10
16245781 10 mm Tubos de ensayo o para centrifuga de 11-12 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& 16 mm paquete de 10
5 options
Código de producto. 16235781
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación con aleta de PTFE son eficaces en pequeños tubos de ensayo, centrífuga y de muestra de fondo cónico y redondo.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Para una agitación eficaz en pequeños tubos de ensayo de fondo cónico y redondo, centrífuga y de muestra
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo o para centrifuga de 6-7 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Altura (métrico) 9 mm
Diámetro (métrico) 5,5mm
Forma Aleta