Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras con aletas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5,5mm
8 mm
10 mm
13 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo o para centrifuga de 11-12 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 14-15 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 6-7 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Tubos de ensayo o para centrifuga de 9-10 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga&
Altura (métrico):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo o para centrifuga de 9-10 mm de diámetro; tubos de ensayo y tubos de muestra y para centrífuga& |
| Altura (métrico) | 11 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Forma | Aleta |