Learn More
Bohlender™ Frascos de boca ancha de PTFE
Código de producto. 10087990
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10087990 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10087990 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A10008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona resistencia a la temperatura de -200° a +250 °C.
  • Fabricadas con PTFE
  • Resistencia química universal
  • Tapón de rosca suministrado, rosca GL 45
  • Conformidad con la FDA.
  • Paredes gruesas para mayor durabilidad
  • Superficie interior lisa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Diámetro interior (métrico) 34 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 250 °C
Intervalo de temperatura (métrico) −200°+ hasta 250 °C
Formato Paredes gruesas
Certificaciones/conformidad FDA
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 122 mm
Tipo de producto Frasco de laboratorio
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 63 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca