Learn More
Kartell™ Vidrio de reloj de PTFE
Código de producto. p-8504036
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
52,76 mm
76,32 mm
99,39 mm
126,36 mm
153,92 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10224141 153,92 mm paquete de 2
10214141 126,36 mm paquete de 2
10707721 52,76 mm paquete de 2
10293991 76,32 mm paquete de 2
10254041 99,39 mm paquete de 2
5 options
Código de producto. 10224141
Marca: Kartell™ 0064700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice un vidrio de reloj para evaporar líquidos, retener sólidos al pesar una muestra y en situaciones en las que pueda producirse contaminación cruzada. El vidrio de reloj Kartell™ de PTFE presenta una buena resistencia al calor y a los productos químicos.
  • Alta resistencia química, mecánica y térmica
  • Se puede utilizar de forma segura para un trabajo continuo a temperaturas elevadas A 250°C
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Forma del fondo Forma redonda
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Forma redonda
Tipo Vidrios de reloj
Diámetro (métrico) 153,92 mm