Learn More
Kartell™ Vidrio de reloj de PTFE
Descripción
- Alta resistencia química, mecánica y térmica
- Se puede utilizar de forma segura para un trabajo continuo a temperaturas elevadas A 250°C
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Diámetro (métrico) | 153,92 mm |