Learn More
Bohlender™ Placas de observación de PTFE
Descripción
- Forma convexa
- Resistencia química universal
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Conformidad con la FDA.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Resistencia química universal |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Convexo |
| Tipo | Placa de observación |
| Para utilizar con (aplicación) | Recipiente de cobertura, mezcla |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |