Learn More
Bohlender™ Lavadores de PTFE
Código de producto. 15791926
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10,0 mm
12,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15791926 10,0 mm paquete de 10
15701936 12,0 mm paquete de 10
15711936 16,0 mm paquete de 10
15721936 20,0 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15791926 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H112618
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un acabado excelente de las conexiones para evitar la sujeción o el aflojado no deseados.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Color blanco
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Rosca M 5
Diámetro interior (métrico) 5,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Accesorios de fijación
Cantidad 10/paq.
Tamaño (métrico) Thread M 5
Diámetro exterior (métrico) 10,0 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Arandela