Learn More
Duran™ Pasadores de válvula de PTFE
Código de producto. 10705720 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm
Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
10705720 Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm cada uno
10235969 Tamaño del conducto: Entre 0 y 6mm cada uno
2 options
Código de producto. 10705720
Marca: Duran™ 286057404
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Pasador de válvula
Descripción Tamaño del conducto: Entre 0 y 4mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (aplicación) Para grifo de válvula Produran
Incluye Con Abdrehsicherung