Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de PTFE con bridas KF pequeñas
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
500mm
1000mm
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Manguera acanalada solo en el exterior, paredes casi lisas en el interior.Por lo tanto, no hay acumulación de líquidos ni partículas como en las mangueras onduladas y la conductividad del gas es alta debido a la reducción de la turbulencia
- Material de PTFE con excelente resistencia química
- El material de PTFE es antiestático conforme a la norma BS 5958:1991/EN ISO 8031, < 107 Ohm de resistividad entre la manguera y las bridas para evitar la carga electrostática en el interior o el exterior.Sin embargo, los tubos no deben utilizarse para la conexión a tierra de los equipos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 500mm |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |