Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.
- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 5/16 pulg |
| Diámetro (métrico) | 45 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
| Altura (métrico) | 96 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | Tamaño del cono: 19/26 |
| Tipo | Guía de agitador universal de PTFE |