Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE
Código de producto. 10196350
Click to view available options
Longitud (métrico):
450 mm
600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
80 x 50 x 30 x 44 mm
100 x 60 x 35 x 56 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10196350
Marca: Bohlender™ C38406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un fuerte flujo tangencial con alta tasa de corte en el área del margen, pequeños sedimentos en la pared del vaso.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE.
  • Cuchilla de agitador en forma de U completamente de PTFE
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Descripción Diámetro de sujeción de 6,5 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de líquidos viscosos
Longitud (métrico) 450 mm
Temperatura (métrico) De -200 °C a +250 °C
Tipo Varilla agitadora en forma de U
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80 x 50 x 30 x 44 mm
Material PTFE, acero inoxidable.