Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador en forma de U, PTFE
Código de producto. 10104541
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
450 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10104541 600 mm cada uno
10175910 350 mm cada uno
10257451 450 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10104541
Marca: Bohlender™ C38424
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Fuerte flujo tangencial con alta tasa de corte en el área del margen, pequeños sedimentos en la pared del vaso.
Longitud (métrico) 600 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Eje de agitador en forma de U.