Learn More
Fisherbrand™ Pinzas pequeñas de PTFE, Fine Square
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Descripción | Pinzas pequeñas de PTFE Fisherbrand™, Fine Square |
| Cantidad | 1 unidad |