Learn More
Fisherbrand™ Pinzas pequeñas de PTFE, Fine Square
Código de producto. 16256021 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16256021 100 mm paquete de 5
16276021 150 mm cada uno
16296021 200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 16256021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pinzas pequeñas de PTFE Fisherbrand™, Fine Square son inertes y no contaminantes
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 100 mm
Descripción Pinzas pequeñas de PTFE Fisherbrand™, Fine Square
Cantidad 1 unidad