Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing
Código de producto. p-7116341
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,4 mm
12,8 mm
17,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 FT
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
13004897 17,5 mm cada uno
11705519 12,8 mm 1 PCS
13480899 6,4 mm 25 FT
11705928 4,8 mm 1 PCS
4 options
Código de producto. 13004897
Marca: Masterflex™ 0660550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas
Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Translúcido
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De - 240 a + 260 °C
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 11/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 17,5 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 3/4 pulg, 19,05 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 1/32 pulg
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Método de esterilización Autoclave y óxido de etileno
Color Translúcido
Presión máxima 54 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)