Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Tubos de PTFE
Código de producto. 11966655
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
4,8 mm
7,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Longitud global (métrico):
20 m
3,6 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11966655 0,5 mm 1,6 mm 20 m cada uno
11956655 0,8 mm 1,6 mm 20 m cada uno
11965508 4,8 mm 6,4 mm 3,6 m 1 PCS
11975508 7,6 mm 9,6 mm 3,6 m 1 PCS
4 options
Código de producto. 11966655
Marca: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Providing flexibility and resilience for general laboratory usage. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Tubing is autoclavable with a maximum working temperature of 260°C.
  • Características antiadherentes
  • Superficie de baja fricción
  • Muy alta resistencia a productos químicos y disolventes
  • Resistencia eléctrica muy alta
  • Fisiológicamente neutral
  • No contaminante e inodoro
  • La esterilización se consigue mediante autoclave, óxido de etileno o calor seco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 1,6 mm
Longitud global (métrico) 20 m
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos a alta temperatura o presión en la industria química, farmacéutica, mecánica, eléctrica, automovilística
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 260 °C
Cantidad de embalaje 1/paquete
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C