Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Tubos de PTFE
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
4,8 mm
7,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Longitud global (métrico):
20 m
3,6 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Características antiadherentes
- Superficie de baja fricción
- Muy alta resistencia a productos químicos y disolventes
- Resistencia eléctrica muy alta
- Fisiológicamente neutral
- No contaminante e inodoro
- La esterilización se consigue mediante autoclave, óxido de etileno o calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 20 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 260 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Color | Translúcido |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |