Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de circonio Clifton™
Código de producto. 11776567 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
40 mL
45 mL
Altura (métrico):
25 mm
38 mm
39 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11776567 15 mL 25 mm 1 PCS
12857683 40 mL 38 mm cada uno
12867683 45 mL 39 mm cada uno
11766567 10 mL 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11776567 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore los resultados de laboratorio con la alternativa ideal al platino: el circonio a prueba de roturas. Los crisoles de circonio Nickel Electro™ Clifton™ prácticamente eliminan la contaminación de muestras.
  • Ideal para la mayoría de las fusiones hechas con calor total, lo que se traduce en poco o ningún ataque u oxidación del crisol independientemente del material o mezcla de flujo.
  • Resistente a la fusión de carbonatos alcalinos (Na, K y Li), hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros y algunos fluoruros, así como combinaciones de estos.
  • Completamente resistente a la mayoría de los disolventes de todas las concentraciones, excepto al ácido fluorhídrico.
  • Ofrece una práctica eliminación de la contaminación de las muestras.
  • Resistencia al peróxido de sodio fundido.
  • No se alearán con metales más fácilmente reducibles.
  • A diferencia del platino, no es necesario alisar y remodelar.
  • No tiene una inversión de alto coste ni los problemas de seguridad del platino.
Especificaciones
Material Circonio
Temperatura máxima De 450 °C a 500 °C
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Capacidad (métrico) 15 mL
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 25 mm
Product Type Crisol