Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de politetrafluoroetileno (PTFE)
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ resisten las temperaturas extremas y son ideales para trabajos de alta pureza.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 070534-01L-ND
Código de producto. 15153216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95€
    73.30€ / 10 metros
    Ahorro 9.65€
    11% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-03-2026
Descripción
  • Tubos químicamente inertes
  • Excelente resistencia química
  • No lixiviará ni absorberá fuera del fluido que se bombea
  • Permeabilidad a los gases muy baja
  • No tóxicos
  • Prácticamente no poroso
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Esterilizar con EtO (óxido de etileno) o en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,19 mm
2.01 mm
0,90 mm
Transfiera medios agresivos
1/pack
Clear
3 bar a 20 °C
Tubing
Politetrafluoroetileno (PTFE)
10 m
450 %
-50°C
Tear Resistance: 22 kN/m
Shore Hardness: 55 A
74 °C