Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing, 250 ft. spool
Código de producto. p-7138754
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15487543 6,4 mm cada uno
11760139 1,6 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15487543
Marca: Masterflex™ 9523108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones químicas y de laboratorio exigentes
  • Los tubos de PTFE son extremadamente resistentes a productos químicos.
  • Disponibles en rollos con bobina para una mayor versatilidad.
  • Adecuados para usar en un amplio intervalo de temperaturas, de - 240 a + 260 °C.
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550) para trabajos de gran pureza.
  • Translúcidos.
  • Esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3A; FDA; NSF-61; NSF-51; ADCF; sin DEHP; Farmacopea europea; sin ftalato; USP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 8,0 mm
Longitud global (imperial) 250 pies
Longitud global (métrico) 76,2 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Cantidad de embalaje 6,09 m (250 pies) por pack
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma
Color Translúcido