Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing, 250 ft. spool
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los tubos de PTFE son extremadamente resistentes a productos químicos.
- Disponibles en rollos con bobina para una mayor versatilidad.
- Adecuados para usar en un amplio intervalo de temperaturas, de - 240 a + 260 °C.
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550) para trabajos de gran pureza.
- Translúcidos.
- Esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3A; FDA; NSF-61; NSF-51; ADCF; sin DEHP; Farmacopea europea; sin ftalato; USP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 250 pies |
| Longitud global (métrico) | 76,2 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Cantidad de embalaje | 6,09 m (250 pies) por pack |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Mostrar más |