Learn More
JULABO™ PTFE Tubing
Código de producto. 17188508
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm de D.I., 14 mm de D.E.
8 mm de D.I., 10 mm de D.E.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17188508 12 mm de D.I., 14 mm de D.E. cada uno
17178508 8 mm de D.I., 10 mm de D.E. cada uno
2 options
Código de producto. 17188508
Marca: JULABO™ 8930142
Los tubos de PTFE están disponibles en una variedad de tamaños.
  • De -60 °C a 180 °C
  • Los tamaños incluyen:
    • 8 mm de D.I. x 10 mm de D.E.
    • 12 mm de D.I. x 14 mm de D.E.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -60 °C a +180 °C
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm de D.I., 14 mm de D.E.