Learn More
JULABO™ PTFE Tubing
Código de producto. 17178508
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm de D.I., 14 mm de D.E.
8 mm de D.I., 10 mm de D.E.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17178508 8 mm de D.I., 10 mm de D.E. cada uno
17188508 12 mm de D.I., 14 mm de D.E. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17178508 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 8930140
Los tubos de PTFE están disponibles en una variedad de tamaños.
  • De -60 °C a 180 °C
  • Los tamaños incluyen:
    • 8 mm de D.I. x 10 mm de D.E.
    • 12 mm de D.I. x 14 mm de D.E.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De -60 °C a +180 °C
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 8 mm de D.I., 10 mm de D.E.