Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de PTFE
Código de producto. 11929974
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.1 in., 2,57 mm
0,13 in, 3.2mm
0,16 in, 4 mm
0,28 in, 7 mm
0.51 in., 13 mm
0.77 in., 19,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
10 metros
25 metros
50 metros
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11929974 16 mm 0.77 in., 19,6 mm 1 metro
15163206 0,89 mm 0.1 in., 2,57 mm paquete de 12
11733169 1.6 mm 0,13 in, 3.2mm 10 metros
11802801 5 mm 0,28 in, 7 mm 50 metros
11989964 0,19 mm 0.51 in., 13 mm 1 M
11870782 2 mm 0,16 in, 4 mm 25 metros
6 options
Código de producto. 11929974
Marca: Saint Gobain Life Sciences TC31619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ soportan temperaturas extremas y son ideales para trabajos de alta pureza.
  • Tubos químicamente inertes
  • Excelente resistencia química
  • No lixiviará ni absorberá fuera del fluido que se bombea
  • Permeabilidad a los gases muy baja
  • No tóxicos
  • Prácticamente no poroso
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Esterilizar con EtO (óxido de etileno) o en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.63 in.
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0.77 in., 19,6 mm
Longitud global (imperial) 3.3 ft.
Longitud global (métrico) 1 m
Grosor (imperial) 0.06 in.
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Transfiera medios agresivos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Presión máxima 2 bar a 20 °C
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubing