Learn More
Fisherbrand™ Triángulo de PTFE con barra de agitación con bordes
Código de producto. 16245761 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16245761 80 mm 18 mm paquete de 5
16205761 12 mm 6 mm paquete de 10
16215761 25 mm 8 mm paquete de 10
16225761 35 mm 9 mm paquete de 10
16235761 50 mm 12 mm paquete de 10
5 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16245761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El triángulo de PTFE con barras de agitación con bordes Fisherbrand™ es eficaz para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción similar a la de un raspador. Tienen una excelente turbulencia a todas las velocidades y se pueden utilizar en superficies desiguales.
  • PTFE encapsulado
  • Núcleo magnético de Alnico V
  • Acabado pulido para reducir la recogida y la contaminación
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • Fácil de limpiar.
Spezifikation
Descripción Triángulo de PTFE con barra de agitación con borde Fisherbrand™
Para utilizar con (equipo) Superficies desiguales
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Diámetro (métrico) 18 mm
Longitud (métrico) 80 mm
Material PTFE con núcleo magnético Alnico V
Cantidad 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.