Descripción
- PTFE encapsulado
- Núcleo magnético de Alnico V
- Acabado pulido para reducir la recogida y la contaminación
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Triángulo de PTFE con barra de agitación con borde Fisherbrand™ |
| Para utilizar con (equipo) | Superficies desiguales |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Material | PTFE con núcleo magnético Alnico V |
| Cantidad | 1 |