Learn More
Fisherbrand™ Triángulo de PTFE con barra de agitación con bordes
Código de producto. 16215761 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 16215761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El triángulo de PTFE con barras de agitación con bordes Fisherbrand™ es eficaz para disolver sólidos y mezclar sedimentos debido a la acción similar a la de un raspador. Tienen una excelente turbulencia a todas las velocidades y se pueden utilizar en superficies desiguales.
  • PTFE encapsulado
  • Núcleo magnético de Alnico V
  • Acabado pulido para reducir la recogida y la contaminación
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Descripción Triángulo de PTFE con barra de agitación con borde Fisherbrand™
Para utilizar con (equipo) Superficies desiguales
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Material PTFE con núcleo magnético Alnico V
Cantidad 1