Learn More
Wheaton™ Punta de PTFE/mano de mortero con eje de acero inoxidable
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,35mm |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Material | Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con homogeneización accionada por motor |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con la trituradora de tejidos Potter-Elvehjem de 2 ml |
| Material de la mano de mortero | Eje de acero inoxidable/punta de PTFE |