Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Fabricado con PTFE con un reborde considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
- Usar hasta 280 °C
- Índice de fugas: <1 x 10-4 Torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 2Pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 a +280 °C |
| Grosor | 0,5mm |
| N.º de junta cónica estándar | 40/38 |
| Tipo | Rígida |