Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Código de producto. 11593322 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
11593322 19/26 paquete de 2
11503332 24/29 paquete de 2
11513332 29/32 paquete de 2
16206001 10/19 paquete de 5
16216001 40/38 cada uno
11543332 45/40 paquete de 2
16226001 55/44 cada uno
7 options
Código de producto. 11593322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito de paredes gruesas de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
  • Junta con liberación automática para evitar la adherencia
  • Apto para vacío alto mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales en las superficies de contacto
  • Se utiliza hasta 280 °C (540 °F)
  • Tasa de fugas: <1 x 10-4  torr, litro, s-1
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Los adaptadores son inertes
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio esmerilado
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 5 paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor 0.5 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Tipo Rígida