Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
- Junta con liberación automática para evitar la adherencia
- Apto para vacío alto mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales en las superficies de contacto
- Se utiliza hasta 280 °C (540 °F)
- Tasa de fugas: <1 x 10-4 torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los adaptadores son inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Evita que se pegue, elimina el uso de lubricante |
| Para utilizar con (equipo) | Ground Glass Joints |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 5 paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de -200 a +280 °C |
| Grosor | 0.5mm |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |
| Tipo | Rigid Sleeve |