Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 75 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento de productos químicos en la placa caliente |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 280 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |