Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo de PTFE
Código de producto. 10467742 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (13 mm)
Tubos (19 mm)
Tubos (30 mm)
Tubos (8 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
10467742 Tubos (8 mm) cada uno
10241852 Tubos (13 mm) cada uno
10241902 Tubos (19 mm) cada uno
10659112 Tubos (30 mm) cada uno
4 options
Código de producto. 10467742
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso desde criogénico hasta 250 °C (480 °F). La gradilla para tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™ es adecuada para hornos y termostatos de alta temperatura.
  • Inertes a prácticamente todos los reactivos químicos
  • Adecuada para esterilización repetida
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (8 mm)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Posiciones 27
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 180 x 60 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 60 x 45 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Altura (métrico) interior 35 mm
Altura (métrico) del estante 5 mm
Fondo (métrico) 60 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 8 mm
Peso (métrico) 250 g
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 60 mm