Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (19 mm) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Posiciones | 10 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Dimensiones (L x An) | 180 x 60 mm |
| Show More |