Learn More
Bohlender™ Sonda de temperatura de PTFE BOLA™ Lemo™ Compact
Código de producto. 10196412
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
370 mm
470 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) unitSize
10196412 470 mm cada uno
10186412 370 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10196412
Marca: Bohlender™ P173023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida la temperatura de los líquidos agresivos con estas sondas.La sonda de temperatura de Lemo™ Bohlender™ BOLA ™PTFE ofrece resistencia química universal y es ideal para usar con cables de medición integrados.
  • Un sensor de medición PT 100 en tubo de acero inoxidable encapsulado de PTFE (1.4571)
  • D.E. de la sonda de temperatura: 8 mm, D.E. de punta: 6 mm, D.E. de anillo de cuello: 12mm
  • Conexión mediante un acoplamiento (tipo Lemo, tamaño de enchufe 1, sistema de 4 hilos) fijado directamente al extremo de la sonda
Especificaciones
Longitud total (métrico) 470 mm
Longitud de la sonda (métrico) 470 mm
Tipo de producto Sonda de termopar Lemo Compact
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C