Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil alto de PTFE con boquilla
Código de producto. p-6970019 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Altura (métrico):
34 mm
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10577282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce spills when pouring excess liquid with integrated molded spout. Cowie Technology™ PTFE Tall-form Evaporating Dish with Spout includes a super-smooth surface for \maximum water and solvent evaporation.
  • Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Utilizable a 280 °C.
  • Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,33 fl oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Incluye Boquilla
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 64 mm