Learn More
Kartell™ Conector flexible de PTFE
Descripción
- Diseñado para conectarse a tubos de vidrio mal alineados
- Químicamente inertes
- Conicidad conforme al estándar DIN 12242
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Estándar DIN 12242 |
| Diámetro (métrico) | 117,44 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 31,36 mm |
| Material | PTFE |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 34,4 mm |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Conector flexible |