Learn More
Bohlender™ Conector para tubos recto de PTFE con rosca GL
Código de producto. 10175111
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10175111 GL 14 1 PCS
10134581 GL 18 cada uno
10359321 GL 32 cada uno
10033331 GL 45 cada uno
4 options
Código de producto. 10175111
Marca: Bohlender™ D53814
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este accesorio para conectar diámetros distintos de tubos.Los accesorios para tubos rectos de PTFE con rosca GL Bohlender™ BOLA™ incluyen resistencia química universal, ideal para administrar líquidos o gases.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Dos conexiones con rosca GL
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Intervalo de temperatura:De -200 a +250 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Material PTFE
Para utilizar con (aplicación) Para conectar diferentes diámetros de tubos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca GL 14
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) –De 200 a 250 °C
Tipo de producto Accesorio de tubo recto