Learn More
Bohlender™ Conector para tubos recto de PTFE con rosca GL
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Beskrivelse
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Dos conexiones con rosca GL
- El producto solo queda expuesto al PTFE
- Intervalo de temperatura:De -200 a +250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar diferentes diámetros de tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Accesorio de tubo recto |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion