Learn More
Cowie Technology™ Llaves de paso rectas de PTFE
Código de producto. 10630613 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10630613
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las llaves de paso de paso recto de PTFE Cowie Technology™ cuentan con un cuerpo y un tapón de PTFE puro y combinan todas las propiedades deseables de la llave de paso Ultimate Laboratory.
  • Rendimiento de presión de vacío media
  • Irrompibles
  • Químicamente inertes
  • Sin grasa
  • Se suministra con brazos laterales de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Tipo Paso recto
Calibre de tapón 3 mm
Descripción Llave de paso de paso recto
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Se adapta al D.I. de tubos 8 mm
N.° por paquete 1 unidad
Incluye Brazos laterales de vidrio borosilicatado
Plug Material Politetrafluoroetileno (PTFE)