Descripción
- Rendimiento de presión de vacío media
- Irrompibles
- Químicamente inertes
- Sin grasa
- Se suministra con brazos laterales de vidrio borosilicatado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Paso recto |
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Descripción | Llave de paso de paso recto |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Se adapta al D.I. de tubos | 10 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Incluye | Brazos laterales de vidrio borosilicatado |
| Plug Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |