Learn More
Cowie Technology™ Conector de paso recto de PTFE
Código de producto. 10620273 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,5 mm
6,8 mm
9 mm
11 mm
Longitud global (métrico):
44 mm
52 mm
54 mm
Anchura (métrico):
14 mm
16 mm
Altura (métrico):
14 mm
15,5 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10620273 4,5 mm 44 mm 14 mm 14 mm cada uno
10630273 6,8 mm 44 mm 14 mm 14 mm cada uno
10038201 11 mm 54 mm 16 mm 16 mm cada uno
10170522 9 mm 52 mm 16 mm 15,5 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10620273
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acepta cualquier tubo rígido o semirrígido. El conector de paso recto de PTFE Cowie Technology™ se bloquea en su lugar rápidamente con un acoplamiento de tipo bayoneta.
  • Conexión de bayoneta
  • Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,5 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 44 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 14 mm
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 280 °C
Tipo de producto Conector de paso recto de PTFE