Learn More
Cowie Technology™ Conector de paso recto de PTFE
Código de producto. 10170522 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,5 mm
6,8 mm
9 mm
11 mm
Longitud global (métrico):
44 mm
52 mm
54 mm
Anchura (métrico):
14 mm
16 mm
Altura (métrico):
14 mm
15,5 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10170522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acepta cualquier tubo rígido o semirrígido. El conector de paso recto de PTFE Cowie Technology™ se bloquea en su lugar rápidamente con un acoplamiento de tipo bayoneta.
  • Conexión de bayoneta
  • Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 52 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 16 mm
Altura (métrico) 15,5 mm
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 280 °C
Tipo de producto Conector de paso recto de PTFE